由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
876 °F
expl. lim.
13 %
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; strawberry
SMILES記法
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W274208-10KG:
W274208-BULK-K:
W274208-900G:
W274208-SAMPLE-K:
W274208-20KG:
W274208-20KG-K:4548173972527
W274208-1KG-K:4548173972510
W274208-5KG-K:
W274208-1KG:
W274208-VAR-K:
W274208-10KG-K:4548173972503
W274208-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W274208-10KG | |
W274208-5KG-K | |
W274208-SAMPLE | |
W274208-10KG-K | 4061837520563 |
W274208-1KG | |
W274208-1KG-K | 4061837520570 |
W274208-20KG | |
W274208-20KG-K | 4061837520587 |
W274208-SAMPLE-K | 4061837520594 |