Merck
W350818
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシヘキサン酸メチル
≥97%, FG
別名:
パイナップル ヒドロキシヘキサン酸, メチル 3-ヒドロキシカプロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
146.18
FEMA番号:
3508
EC Number:
欧州評議会番号:
10812
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.532
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W350818-100G-K:
W350818-1KG-K:4548173978611
W350818-5KG-K:
W350818-VAR-K:
W350818-100G:
W350818-BULK-K:
W350818-1KG:
W350818-5KG:
W350818-SAMPLE-K:
W350818-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W350818-100G
W350818-1KG-K4061837536526
W350818-5KG-K
W350818-100G-K
W350818-1KG
W350818-5KG
W350818-SAMPLE
W350818-SAMPLE-K4061837536533