Merck
W249009
Sigma-Aldrich
フルフリルアセタート
≥98%, FG
別名:
2-acetoxymethyl furan, 2-acetoxymethylfuran, Acetic acid furfuryl ester, Furan-2-ylmethyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
FEMA番号:
2490
EC Number:
欧州評議会番号:
2065
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.128
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
banana; fruity; sweet
SMILES記法
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Plausible PEPPSI catalysts for direct C-H functionalization of five-membered heterocyclic bioactive motifs: synthesis, spectral, X-ray crystallographic characterizations and catalytic activity.: This publication discusses the synthesis and catalytic activities of PEPPSI catalysts, exploring their interactions with compounds including furfuryl acetate. The findings are significant for chemists involved in synthetic and medicinal chemistry (Bensalah et al., 2023).
  • Influence of baking conditions and formulation on furanic derivatives, 3-methylbutanal and hexanal and other quality characteristics of lab-made and commercial biscuits.: Investigating the effects of baking conditions on the formation of furanic compounds such as furfuryl acetate in biscuits, this study links process parameters to flavor and safety outcomes in food production, offering insights into food chemistry and product development (Acquaticci et al., 2024).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W249009-10KG:
W249009-VAR-K:
W249009-1KG-K:4548173969992
W249009-1KG:
W249009-5KG:
W249009-10KG-K:4548173969985
W249009-5KG-K:4548173970004
W249009-BULK-K:
W249009-SAMPLE-K:
W249009-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde