由来生物
synthetic
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; sweet
SMILES記法
CC(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)12-5-8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
PFWYHTORQZAGCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W291218-SAMPLE:
W291218-BULK:
W291218-5KG:
W291218-VAR:
W291218-100G:4548173974088
W291218-1KG:4548173974095