Merck
42272
Supelco
バレルアルデヒド
analytical standard
別名:
ペンタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1616304
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
自己発火温度
428 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42272-BULK:
42272-1ML:
42272-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eleftheria Stavra et al.
Journal of hazardous materials, 359, 67-75 (2018-07-18)
An optical immunosensor based on White Light Reflectance Spectroscopy for the simultaneous determination of the herbicides atrazine and paraquat in drinking water samples is demonstrated. The biosensor allows for the label-free real-time monitoring of biomolecular interactions taking place onto a
Zahra Hadian et al.
Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 13(2), 393-404 (2014-09-23)
Omega-3 fatty acids (FAs) have been shown to prevent cardiovascular disease. The most commonly used omega-3 fatty acids like eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) are highly vulnerable to oxidation and therefore, have short shelf life. Recent advances in
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
資料
Various plastics used as barriers to the production of off-flavors in light exposed milk were examined using HS-SPME with a new Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber followed by GC-MS analysis allowing detection of low MW analytes at levels <1 ng/mL.
光にさらされた牛乳にオフフレーバーが生成されないようにするバリアとして使用する各種プラスチックを、新しいCarboxen®/PDMSコーティングされたNitinolファイバーを用いたHS-SPMEで調べた後、低MW被分析物質を検出可能なGC-MSで分析しました。<1 ng/>