由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
173-176 °C/730 mmHg (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
tropical; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-11-9(10)8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
OTKQNSSMCDLVQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W339318-VAR-K:
W339318-SAMPLE:
W339318-1KG:
W339318-4KG-K:4548173977676
W339318-4KG:
W339318-1KG-K:4548173977669
W339318-SAMPLE-K:
W339318-9KG:
W339318-9KG-K:4548173977683
W339318-BULK-K:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W339318-1KG-K | 4061837536007 |
W339318-4KG | |
W339318-4KG-K | 4061837551635 |
W339318-9KG-K | 4061837551642 |
W339318-1KG | |
W339318-9KG | |
W339318-SAMPLE | |
W339318-SAMPLE-K | 4061837551659 |