Merck
94565
Sigma-Aldrich
吉草酸ペンチル
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
Beilstein:
1754427
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.417
bp
201-203 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
94565-BULK:
94565-VAR:
94565-500ML:
94565-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and