Merck
W350575
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
natural, ≥98%, FG
別名:
Isoamyl 2-methylbutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3505
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
9.530
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; berry; fruity; sweet
SMILES記法
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W350575-100G-K:
W350575-BULK-K:
W350575-VAR-K:
W350575-1KG-K:
W350575-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)