Merck
W349801
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 3-methylbutanoate
≥97%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
3498
EC Number:
欧州評議会番号:
2344
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
09.505
NACRES:
NA.21
官能:
apple; green
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green
SMILES記法
CC\C=C/CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h5-6,10H,4,7-9H2,1-3H3/b6-5-
InChI Key
AIQLNKITFBJPFO-WAYWQWQTSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W349801-1KG:
W349801-9KG:
W349801-VAR-K:
W349801-BULK-K:
W349801-SAMPLE:
W349801-9KG-K:
W349801-100G:
W349801-100G-K:4548173339603
W349801-1KG-K:4548173339610
W349801-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin Heil et al.
Journal of chemical ecology, 34(5), 601-604 (2008-04-15)
Herbivore-induced volatile organic compounds (VOCs) are widely appreciated as an indirect defense mechanism since carnivorous arthropods use VOCs as cues for host localization and then attack herbivores. Another function of VOCs is plant-plant signaling. That VOCs elicit defensive responses in
Riikka Rinnan et al.
Frontiers in microbiology, 4, 224-224 (2013-08-24)
Biogenic volatile organic compounds (BVOCs) affect both atmospheric processes and ecological interactions. Our primary aim was to differentiate between BVOC emissions from above- and belowground plant parts and heath soil outside the growing season. The second aim was to assess