Merck
W340210
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl butyrate
natural, ≥95%, FG
別名:
(Z)-3-hexen-1-yl butyrate, Leaf butyrate, [(Z)-hex-3-enyl] butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
3402
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.270
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
96 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; vegetable; fruity
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5-
InChI Key
ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W340210-VAR-K:
W340210-100G-K:
W340210-1KG-K:
W340210-BULK-K:
W340210-500G-K:
W340210-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lorenzo Boggia et al.
BMC plant biology, 15, 102-102 (2015-04-19)
The dynamics of plant volatile (PV) emission, and the relationship between damaged area and biosynthesis of bioactive molecules in plant-insect interactions, remain open questions. Direct Contact-Sorptive Tape Extraction (DC-STE) is a sorption sampling technique employing non adhesive polydimethylsiloxane tapes, which