Merck
W256404
Sigma-Aldrich
酢酸トランス-2-ヘキセニル
≥98%, FCC, FG
別名:
(E)-2-ヘキセン-1-イルアセテート, トランス-2酢酸ヘキセニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
2564
EC Number:
欧州評議会番号:
643
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
09.394
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; banana; fresh; green; fruity; waxy; sweet
SMILES記法
[H]\C(CCC)=C(\[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然における存在: リンゴ、バナナ、クロフサスグリ、マンゴー、モモ、セイヨウナシ、イチゴ、および茶
生物化学的/生理学的作用
1~5 ppmで味が感じられる。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W256404-9KG-K:4548173970608
W256404-5KG:
W256404-5KG-K:4548173970592
W256404-BULK-K:
W256404-1KG:
W256404-VAR-K:
W256404-9KG:
W256404-100G:
W256404-100G-K:4548173970578
W256404-SAMPLE:
W256404-1KG-K:4548173970585
W256404-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 59-59 (2002)
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W256404-100G
W256404-1KG-K4061837545252
W256404-9KG
W256404-SAMPLE
W256404-100G-K4061837515415
W256404-1KG
W256404-5KG
W256404-5KG-K4061837545269
W256404-9KG-K4061837545276
W256404-SAMPLE-K4061837515422