Merck
W256218
Sigma-Aldrich
trans-2-へキセン-1-オール
≥95%, FCC, FG
別名:
(E)-hex-2-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
100.16
FEMA番号:
2562
Beilstein:
1719709
EC Number:
欧州評議会番号:
69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.020
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; grassy; green; leafy
SMILES記法
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
InChI Key
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans-2-Hexen-1-ol is one of the key volatile constituents of green leaf volatiles(GLV) that can act as an attractant to various insects. It occurs naturally in apricots and kiwi fruit.
生物化学的/生理学的作用
Taste at 2.0-9.0 ppm
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W256218-8KG:
W256218-250G-K:4548173338262
W256218-1KG:
W256218-BULK-K:
W256218-8KG-K:4548173338279
W256218-VAR-K:
W256218-SAMPLE:
W256218-SAMPLE-K:
W256218-1KG-K:4548173338255
W256218-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence of osmotic dehydration and freezing on the volatile profile of kiwi fruit.
Talens P, et al.
Food Research International, 36(6), 635-642 (2003)
SPME?GC?MS detection of volatile compounds in apricot varieties.
Gokbulut I & Karabulut I.
Food Chemistry, 132(2), 1098-1102 (2012)
Green leaf volatiles enhance aggregation pheromone of boll weevil, Anthonomus grandis.
Dickens JC.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 52(3), 191-203 (1989)
Isaac Armendáriz-Castillo et al.
BioMed research international, 2019, 1386710-1386710 (2020-01-18)
Many studies, comparing the health associated risks of electronic cigarettes with conventional cigarettes focus mainly on the common chemical compounds found between them. Review chemical compounds found exclusively in electronic cigarettes and describe their toxic effects, focusing on electronic-cigarette-only and
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 41-41 (1999)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W256218-1KG
W256218-1KG-K4061837515361
W256218-8KG-K4061837800290
W256218-SAMPLE-K4061837515378
W256218-250G
W256218-250G-K4061837800283
W256218-8KG
W256218-SAMPLE