Merck
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
4413
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.928
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
banana; green; fruity; pear; rum
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
InChI Key
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W441330-VAR-K:
W441330-1KG-K:
W441330-BULK-K:
W441330-SAMPLE-K:
W441330-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)