Merck
73492
Supelco
trans-β-ファルネセン
analytical standard
別名:
trans-7,11-ジメチル-3-メチレン-1,6,10-ドデカトリエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C(CCC(=C)C=C)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,1,4,7-8,10-11H2,2-3,5H3/b15-12+
InChI Key
JSNRRGGBADWTMC-NTCAYCPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-β-ファルネセンは、アブラムシ種の警報フェロモンの主要な活性成分です。アブラムシ種において、蹴る、食事を中止する、離れる、飛び降りるどの行動反応を引き起こします。
アプリケーション
本分析用標準品は、以下の用途にも使用されています:
  • 21の大麻系統に属する82種の植物から採取したさまざまな植物部位の二次代謝産物プロファイリングを、ガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)を用いてステロールとテルペノイド(モノ-、セスキ-、トリ-)を分析し、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とUV検出および質量分析(MS)を用いてフラボノイドを検出
  • Lantana camaraの葉および花から抽出した精油サンプル中の合計163種類の化合物を用いて、質量分析(MS)および炎イオン化検出(FID)技術と併用したガスクロマトグラフィー分析
  • C. macropodumの乾燥葉および花のメタノール抽出物から得られた精油サンプルから、GC-FIDおよびGC-MS法による49種類の化合物の同時定量
  • サンプル濃縮のための固相マイクロ抽出(SPME)技術におけるDVB/CAR/PDMS繊維を用いたP. Nobby’s Pacific Sunsetの花からの31種類の揮発性有機化合物の同定と定量化、およびその後のGC-MS分析
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
73492-1ML-F:
73492-BULK-F:
73492-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin de Vos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(33), 14673-14678 (2010-08-04)
In most aphid species, facultative parthenogenetic reproduction allows rapid growth and formation of large single-genotype colonies. Upon predator attack, individual aphids emit an alarm pheromone to warn the colony of this danger. (E)-beta-farnesene (EBF) is the predominant constituent of the
James D Blande et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 157(1), 174-180 (2008-09-09)
Plants can respond physiologically to damaging ultraviolet-B radiation by altering leaf chemistry, especially UV absorbing phenolic compounds. However, the effects on terpene emissions have received little attention. We conducted two field trials in plots with supplemented UV-B radiation and assessed
Eduardo Hatano et al.
Journal of chemical ecology, 34(9), 1149-1152 (2008-08-16)
When aphids are attacked by natural enemies, they emit alarm pheromone to alert conspecifics. For most aphids tested, (E)-beta-farnesene (EBF) is the main, or only, constituent of the alarm pheromone. In response to alarm pheromone, alerted aphids drop off the
Stéphanie Heuskin et al.
Pest management science, 68(1), 127-136 (2011-07-05)
Optimisation of alginate formulations is described in order to develop semiochemical (E-β-farnesene and E-β-caryophyllene) slow-release devices in biological control approaches by attracting predators and parasitoids of aphids. Various formulation criteria were optimised with respect to semiochemical encapsulation capacity. Moreover, the
Tao Zhong et al.
Journal of insect physiology, 58(6), 771-781 (2012-02-07)
Odorant-binding proteins (OBPs) are important parts of insect olfactory systems, and sensitive olfaction is vital for phytophagous insects in host foraging. Electrophysiological studies are helpful in understanding olfactory sensing in Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae), but the functions of odorant-binding proteins
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis