Merck
A7236
Sigma-Aldrich
アナカルジン酸
別名:
2-ヒドロキシ-6-ペンタデシル安息香酸, 22:0-アナカルジン酸, 6-ペンタデシルサリシリック酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36O3
CAS番号:
分子量:
348.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
InChI Key
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アナカルジン酸は下記に使用されています:
  • ラット皮質ニューロンに対する影響を検討するためのヒストンアセチラーゼ(HAT)阻害薬として
  • in vitroアセチル化アッセイの陽性対照として
  • ヒト胎児腎細胞にトランスフェクトしたリボ核酸輸送1(Rae-1)タンパク質アセチル化に対する影響を検討するためのアセチラーゼ阻害薬として
生物化学的/生理学的作用
アナカルジン酸は、Anacardium occidentaleの殻に由来する天然の生理活性化合物です。抗真菌、抗細菌、抗シロアリ、および軟体動物駆除作用があります。アナカルジン酸は、肥満、癌、炎症性疾患、および酸化的損傷の治療薬として作用します。リポキシゲナーゼ(LOX-1)、キサンチン酸化酵素、核内因子κ B (NFκB)キナーゼ、チロシナーゼ、ウレアーゼなどのさまざまな酵素の阻害剤として機能します。
アナカルジン酸は、HAT(ヒストンアセチルトランスフェラーゼ)インヒビターです。
特徴および利点
本化合物は、遺伝子制御研究用製品です。さらに遺伝子制御研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A7236-VAR:
A7236-BULK:
A7236-5MG:
A7236-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Mingxi Li et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(30), 3885-3892 (2009-10-16)
Global histone modifications and their putative relevance to short and long term cellular programming have drawn substantial interest in the study of chromatin. Here we describe the use of reverse-phase liquid chromatography coupled to Linear Ion Trap-Fourier Transform Mass Spectrometry
B Devipriya et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 34, 57-66 (2012-02-07)
A charge density analysis has been performed on gas phase and docked forms of anacardic acid molecule to understand its charge density distribution, electrostatic moments and the conformation in the active site of p300 enzyme. Here, we report the binding
Mahadevappa Hemshekhar et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 110(2), 122-132 (2011-11-23)
Anacardic acid (AA) is a bioactive phytochemical found in nutshell of Anacardium occidentale. Chemically, it is a mixture of several closely related organic compounds, each consisting of salicylic acid substituted with an alkyl chain. The traditional Ayurveda depicts nutshell oil
Emerging Roles of Anacardic Acid and Its Derivatives: A Pharmacological Overview
Hemshekhar, M., et al.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, doi: 10-doi: 10 (2011)
Massimo Ghizzoni et al.
European journal of medicinal chemistry, 47(1), 337-344 (2011-11-22)
Histone acetyltransferases are important enzymes that regulate various cellular functions, such as epigenetic control of DNA transcription. Development of HAT inhibitors with high selectivity and potency will provide powerful mechanistic tools for the elucidation of the biological functions of HATs
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.