Merck
T8552
Sigma-Aldrich
トリコスタチンA
≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
別名:
TSA, [R-(E,E)]-7-[4-(ジメチルアミノ)フェニル]-N-ヒドロキシ-4,6-ジメチル-7-オキソ-2,4-ヘプタジエンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O3
CAS番号:
分子量:
302.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetone: slightly soluble
acetonitrile: soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: slightly soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: slightly soluble
lower alcohols: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](\C=C(C)\C=C\C(=O)NO)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+/t13-/m1/s1
InChI Key
RTKIYFITIVXBLE-QEQCGCAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリコスタチン A(TSA)は、強力かつ特異的なヒストンでアセチラーゼ(HDAC)活性の阻害剤です。哺乳類細胞培養において細胞増殖抑制作用と分化作用を有する抗真菌性抗生物質です。
アプリケーション
トリコスタチンA(TSA)は、クローニングしたマウス胚の産生に使用されます。TSAは、LNCaPヒト前立腺癌細胞MON細胞およびHela細胞中でヒストンデアセチラーゼ(HDAC)インヒビターとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トリコスタチン A(TSA)はナノモル濃度でヒストン脱アセチル化酵素を阻害しします。その結果、ヒストンが過剰アセチル化してクロマチンの弛緩や遺伝子発現の調節がおこります。複数の種類の細胞において、細胞周期の進行に関与すると考えられており、G 期および G/M 期で細胞増殖を停止させます。DNA を標的とする抗癌剤の作用を促進します。トリコスタチン A はエピジェネティック修飾因子として機能します。
特徴および利点
この化合物は、Apoptosis and Gene Regulation(アポトーシスおよび遺伝子調節)研究の主な成果物です。他にもApoptosis and Gene Regulation製品の主要な製品をご覧いただけます。他の研究分野に使用される生物活性小分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmにアクセスしてください。
調製ノート
トリコスタチンAは、1.90~2.10 mg/mLでメタノールに可溶性で、透明で無色から薄黄色/褐色の溶液を生成します。トリコスタチンAはDMSO、DMF、アセトニトリル、エタノール、下級アルコールにも可溶性です。トリコスタチンAはクロロホルム、エチルアセテート、アセトンおよびベンゼンにやや溶けにくい物質です。しかし、水には不溶性です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8552-5MG:
T8552-VAR:
T8552-BULK:
T8552-1MG:
T8552-5MG-PW:
T8552-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Satoshi Kishigami et al.
The Journal of reproduction and development, 53(6), 1207-1215 (2007-10-17)
Without using sperm, artificial oocyte activation is essential for current assisted reproductive technologies, particularly somatic cell nuclear transfer and round spermatid injection. Strontium has been widely used as an activator of oocytes especially in the mouse, by which efficient oocyte
V Medina et al.
Cancer research, 57(17), 3697-3707 (1997-09-01)
The induction of apoptosis of tumor cells by the colonic fermentation product butyrate is thought to be an important mechanism in protection against colorectal cancer. Because a major action of butyrate is to inhibit histone deacetylase (leading to chromatin relaxation
Harriet E Jackson et al.
Skeletal muscle, 5(1), 2-2 (2015-02-12)
The transcription factor Sox6 has been implicated in regulating muscle fiber type-specific gene expression in mammals. In zebrafish, loss of function of the transcription factor Prdm1a results in a slow to fast-twitch fiber type transformation presaged by ectopic expression of
Zhi-Kai Zhang et al.
Molecular and cellular biology, 22(16), 5975-5988 (2002-07-26)
INI1/hSNF5 is a component of the ATP-dependent chromatin remodeling hSWI/SNF complex and a tumor suppressor gene of aggressive pediatric atypical teratoid and malignant rhabdoid tumors (AT/RT). To understand the molecular mechanisms underlying its tumor suppressor function, we studied the effect
Valentina Saccone et al.
Genes & development, 28(8), 841-857 (2014-04-01)
Fibro-adipogenic progenitors (FAPs) are important components of the skeletal muscle regenerative environment. Whether FAPs support muscle regeneration or promote fibro-adipogenic degeneration is emerging as a key determinant in the pathogenesis of muscular diseases, including Duchenne muscular dystrophy (DMD). However, the
資料
Carcinogenesis and Epigenetics
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.