由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
DMSO solution
濃度
5 mM in DMSO
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
抗生物質活性スペクトル
fungi
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
InChI Key
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
詳細
トリコスタチンAは一級ヒドロキサム酸化合物です。
アプリケーション
トリコスタチンA、調製済み溶液は、以下の用途で使用されています:
- ヒストンデアセチラーゼ阻害剤として、トランスクリプトーム変化に対する影響を幹細胞検査により研究するため
- 脳下垂体細胞の一次培養におけるヒストンデアセチラーゼ(HDAC)クラスI、IIまたはIIIを阻害し、内因性ヒト成長ホルモン遺伝子(hGH)のインスリン制御を検討するため
- HDAC阻害実験で細胞を処理するため
生物化学的/生理学的作用
ストレプトマイセス属 の代謝物で、哺乳類ヒストン脱アセチル化酵素を特異的に阻害します。
トリコスタチンA (TSA) はStreptomycesの代謝産物であり、ナノモル濃度で哺乳類のヒストンデアセチラーゼを特異的に阻害し、哺乳類細胞で高アセチル化ヒストン分子の蓄積を引き起こします。そのため、トリコスタチンAは、in vivoでのヒストンアセチル化の影響を研究するためのツールです。 トリコスタチンAは細胞の分化、細胞周期の停止、形質転換細胞の形態の回復、およびアポトーシスを誘発し、転写を調整できます。 TSAを使用して、マウスのクローニングの成功率を高める新しいクローニング法が確立されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T1952-BULK:
T1952-200UL-PW:
T1952-200UL:
T1952-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Barbara Wójcikowska et al.
Frontiers in plant science, 9, 1353-1353 (2018-10-03)
Auxin is an important regulator of plant ontogenies including embryo development and the exogenous application of this phytohormone has been found to be necessary for the induction of the embryogenic response in plant explants that have been cultured in vitro.
Negative regulation of human growth hormone gene expression by insulin is dependent on hypoxia-inducible factor binding in primary non-tumor pituitary cells
Vakili H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(40), 33282-33292 (2012)
Bioprobes: Biochemical Tools for Investigating Cell Function, 11, 2104-2104 (2012)
Valentina Saccone et al.
Genes & development, 28(8), 841-857 (2014-04-01)
Fibro-adipogenic progenitors (FAPs) are important components of the skeletal muscle regenerative environment. Whether FAPs support muscle regeneration or promote fibro-adipogenic degeneration is emerging as a key determinant in the pathogenesis of muscular diseases, including Duchenne muscular dystrophy (DMD). However, the
A transcriptome-based classifier to identify developmental toxicants by stem cell testing: design, validation and optimization for histone deacetylase inhibitors
Rempel E, et al.
Archives of Toxicology, 89(9), 1599-1618 (2015)