由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
160-161 °C
溶解性
DMSO:methanol (1:1): complete 2 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
DMSO: 1 mg/mL
methanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
ONC(=O)CCCCCN1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-15(19-24)10-2-1-3-11-20-17(22)13-8-4-6-12-7-5-9-14(16(12)13)18(20)23/h4-9,24H,1-3,10-11H2,(H,19,21)
InChI Key
JTDYUFSDZATMKU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7817-BULK:
S7817-5MG:
S7817-5MG-PW:
S7817-VAR:
S7817-1MG:
S7817-1MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.