製品名
血小板由来成長因子-AB ヒト, PDGF-AB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
フォーム
lyophilized powder
有効性
10-100 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
27-31 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PDGFA(5154) , PDGFB(5155)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
PDGF stimulates fibroblast proliferation and extracellular matrix production in order to facilitate tissue repair. PDGF-AB isomer is found to be associated with angiogenesis and proliferation. Loss of PDGFB gene function induces microvascular calcification due to age-dependent phenotypical changes.
その他情報
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3326-50UG-PW:
P3326-VAR:
P3326-10UG-PW:
P3326-10UG:
P3326-50UG:
P3326-BULK:
資料
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.