製品名
血小板由来成長因子-AA ヒト, PDGF-AA, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
lyophilized powder
有効性
1.0-3.0 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
28.5 kDa (containing 250 amino acid residues)
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PDGFRA(5154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
P3076-50UG:
P3076-BULK:
P3076-50UG-PW:
P3076-10UG-PW:
P3076-10UG:
P3076-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.