F6886
フォルスコリン
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder, positive ionotropic agent
別名:
7β-アセトキシ-8,13-エポキシ-1α,6β,9α-トリヒドロキシラブド-14-エン-11-オン, コルホルシン, コレオノール
About This Item
おすすめの製品
製品名
フォルスコリン, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
由来生物
Coleus forskohlii
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
遺伝子情報
human ... OPRK1(4986) , SLC2A10(81031) , TNF(7124)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 初代培養肝細胞におけるmRNA発現の誘導。
- ヒト初代肝細胞における脱脂剤。
- 脂肪由来幹細胞(ASC)の分化誘導のための培地添加物。
- 嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTR)遺伝子の活性化。
- ヒト誘導多能性幹細胞(hiPSC)の内皮細胞への分化促進。
- 嚢胞性線維症(CF)患者および非患者由来の分化した気道上皮細胞における、嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTR)を介した塩素イオン分泌の刺激。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管および安定性
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F6886-50MG:
F6886-25MG:
F6886-10MG:
F6886-BULK:
F6886-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
プロトコル
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.