About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10BrN5NaO6P
CAS番号:
分子量:
430.08
Beilstein:
7739743
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI Key
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8-ブロモアデノシン3′:5′-環状一リン酸は、臭素化環状モノヌクレオチドです。
アプリケーション
8-ブロモアデノシン3′,5′-環状一リン酸ナトリウム塩は、下記の用途で使用されています:
- ウシ中期黄体細胞培養で、本製品がfasおよびcaspase-3のmRNA発現およびP4産生に及ぼす影響の研究
- 絨毛がんBeWo細胞株を処理し、本製品が細胞の生存度、アポトーシスおよび核の形態学的変化に及ぼす影響の研究
- 前腎刺激のための灌流培地での使用
生物化学的/生理学的作用
cAMPに比べ、ホスホジエステラ-ゼの加水分解に対する抵抗性が高い細胞透過性のcAMPアナログです。
cAMPに比べ、ホスホジエステラ-ゼの加水分解に対する抵抗性が高い細胞透過性のcAMPアナログです。プロテインキナ-ゼAを活性化するとともに、培養細胞において成長を阻害し、増殖を抑制して分化を促進するほか、アポト-シスを誘導します。
特徴および利点
本化合物は、環状ヌクレオチド研究用製品に記載の製品です。他の環状ヌクレオチド製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
その他情報
膜透過性のcAMPアナログです。
注意
光および湿気に対し不安定です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7880-5MG:
B7880-250MG:
B7880-25MG:
B7880-BULK:
B7880-100MG:
B7880-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maren Schwenke et al.
PloS one, 8(1), e54336-e54336 (2013-01-26)
Human implantation involves extensive tissue remodeling at the fetal-maternal interface. It is becoming increasingly evident that not only trophoblast, but also decidualizing endometrial stromal cells are inherently motile and invasive, and likely contribute to the highly dynamic processes at the
Effects of corticotrophin releasing hormone (CRH) on cell viability and differentiation in the human BeWo choriocarcinoma cell line: a potential syncytialisation inducer distinct from cyclic adenosine monophosphate (cAMP)
Chen Y, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 11(1), 30-30 (2013)
Corticotropin-releasing factor (CRF) and CRF-binding protein expression in and release from the head kidney of common carp: evolutionary conservation of the adrenal CRF system
Huising MO, et al.
The Journal of Endocrinology, 193(3), 349-357 (2007)
Possible roles of intracellular cyclic AMP, protein kinase C and calcium ion in the apoptotic signaling pathway in bovine luteal cells}
Tatsukawa Y, et al.
Journal of Reproduction and Development, 52(4), 517-522 (2006)
Congying Wang et al.
Molecular pain, 3, 22-22 (2007-08-19)
Prostaglandin E2 (PGE2) is a well-known inflammatory mediator that enhances the excitability of DRG neurons. Homomeric P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptors are abundantly expressed in dorsal root ganglia (DRG) neurons and participate in the transmission of nociceptive signals. The interaction