Merck
858463
Sigma-Aldrich
8-ブロモアデノシン 3′,5′-サイクリック一リン酸 ナトリウム塩 一水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
CAS番号:
分子量:
448.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
234-235 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChI Key
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
アプリケーション
細胞分裂を促進します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
858463-25MG-PW:
858463-5MG:
858463-VAR:
858463-25MG:
858463-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)