アッセイ
≥97%
フォーム
solid
光学活性
[α]26/D +93.6°, c = 6.12 in chloroform(lit.)
色
white to off-white
溶解性
methanol: 28 mg/mL(lit.)
DMSO: 3 mg/mL(lit.)
chloroform: 50 mg/mL
ethanol: 6.6 mg/mL(lit.)
dilute aqueous acid and base: insoluble(lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@H](O)[C@H](OC(C)=O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)C3[C@@]1(C)CCCC2(C)C)C=C
InChI
1S/C22H34O5/c1-8-20(5)12-14(24)16-21(6)11-9-10-19(3,4)17(21)15(25)18(26-13(2)23)22(16,7)27-20/h8,15-18,25H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16?,17-,18-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
ZKZMDXUDDJYAIB-OJPJTMFRSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D3658-10MG:
D3658-1MG:
D3658-5MG:
D3658-BULK:
D3658-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)