安全性情報
SRP3229
Sigma-Aldrich
PDGF-BB マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
グリオーマ由来増殖因子(GDGF), 骨肉腫由来増殖因子(ODGF)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
1.0-2.0 ng/mL ED50
分子量
24.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
off-white to yellow
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... PDGFB(18591)
詳細
PDGF(血小板由来成長因子)は、PDGF-AおよびPDGF-B鎖と呼ばれる2つの12.0~13.5 kDaポリペプチド鎖からなるジスルフィド結合二量体です。PDGFによって使用される2つの異なるシグナル伝達受容体が特定され、PDGFR-αおよびPDGFR-βと名付けられました。PDGFR-αは、3つのPDGF型のそれぞれに対する高親和性受容体です。一方、PDGFR-βはPDGF-BBおよびPDGF-ABのみと相互作用します。組換えマウスPDGF-BBは、24.4 kDaの2つのB鎖のジスルフィド結合ホモダイマーです(合計218個のアミノ酸)。
アプリケーション
マウス由来PDGF-BBは、血管平滑筋細胞の走化性因子として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
3つの天然に存在するPDGF(血小板由来成長因子);PDGF-AA、PDGF-BB、およびPDGF-ABは、平滑筋細胞、結合組織細胞、骨および軟骨細胞、ならびに一部の血液細胞を含む様々な細胞タイプの強力なマイトジェンです。PDGFは血小板α顆粒に保存され、血小板活性化時に放出されます。PDGFは、過形成、走化性、胚性ニューロンの発達、および呼吸細管上皮細胞の発達など、多くの生物学的プロセスに関与しています。PDGFBのヘテロ接合変異は、原発性家族性脳石灰化に関連しています。また、骨形成のための血管新生にも関連しています。PDGFBは、血管内皮前駆細胞と間葉系幹細胞の移動を誘導します。
シーケンス
MSLGSLAAAE PAVIAECKTR TEVFQISRNL IDRTNANFLV WPPCVEVQRC SGCCNNRNVQ CRASQVQMRP VQVRKIEIVR KKPIFKKATV TLEDHLACKC ETIVTPRPVT
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMクエン酸ナトリウム、pH 4.0)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3229-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PDGF-BB secreted by preosteoclasts induces angiogenesis during coupling with osteogenesis.
Xie H, et al.
Nature Medicine, 20, 1270-1278 (2014)
Arterial smooth muscle cells express platelet-derived growth factor (PDGF) A chain mRNA, secrete a PDGF-like mitogen, and bind exogenous PDGF in a phenotype- and growth state-dependent manner.
Sjolund M, et al.
The Journal of Cell Biology, 106, 403-413 (1988)
Platelets in inflammation and atherogenesis.
Gawaz M, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 115, 3378-3384 (2005)
A role for the polysialic acid-neural cell adhesion molecule in PDGF-induced chemotaxis of oligodendrocyte precursor cells.
Zhang H, et al.
Journal of Cell Science, 117, 93-103 (2004)
William H Thiel et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 24(4), 779-787 (2016-01-07)
Inhibition of vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation by drug eluting stents has markedly reduced intimal hyperplasia and subsequent in-stent restenosis. However, the effects of antiproliferative drugs on endothelial cells (EC) contribute to delayed re-endothelialization and late stent thrombosis. Cell-targeted