Merck
GF149
Sigma-Aldrich
PDGF-BB、遺伝子組換えヒト
The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
別名:
Platelet Derived Growth Factor-BB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... PDGFB(5155)
詳細
血小板由来増殖因子(PDGF)は、線維芽細胞、平滑筋、および結合組織を含む広範な細胞タイプに対する強力な分裂促進因子です。PDGFは、A鎖とB鎖と呼ばれる2本の鎖の二量体から構成され、AAまたはBBホモ二量体、あるいはABヘテロ二量体として存在します。遺伝子組換えヒトPDGF-BBは、2本のB鎖による24.3 kDaジスルフィド結合ホモ二量体です(全部で218個のアミノ酸)。
製品の由来:E. coli
アプリケーション
ほとんどのin vitro用途で、PDGF-BBは0.2~10.0 ng/mLの濃度範囲で生物活性を示します。反応する細胞(一部):線維芽細胞、結合組織。
血小板由来増殖因子(PDGF)は、線維芽細胞、平滑筋、結合組織を含む広範な細胞タイプに対する強力な分裂促進因子です。
関連事項
代替品:GF018
物理的形状
10 mM HOAcから凍結乾燥した無菌ろ過溶液。
無菌ろ過溶液は、10 mM HOAcから凍結乾燥されました。
保管および安定性
凍結乾燥したPDGF-BBは室温で数週間安定ですが、-20°Cで保存するのが最善です。短時間遠心した後、0.1~1.0 mg/mLの濃度になるよう水で溶解してください。この溶液は緩衝水溶液で希釈できます。2~8°Cで1週間保存でき、長期的には-20°Cで保存できます。溶解したPDGF-BBは未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月保存できます。
アナリシスノート
比活性:ヒトPDGF-BBは、標準品と比較したとき完全に生物学的に活性があります。BALB/c3T3細胞に対する用量依存的な分裂促進活性によって決定したED50は6~12 ng/mLです。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF149:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi Ma et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 5202-5219 (2021-05-05)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) featured a debilitating progressive disorder. Here, we intend to determine diagnosis-valuable biomarkers for PAH and decode the fundamental mechanisms of the biological function of these markers. Two mRNA microarray profiles (GSE70456 and GSE117261) and two microRNA
Zili Zhang et al.
BioFactors (Oxford, England), 47(5), 801-818 (2021-06-16)
Targeting the elimination of activated hepatic stellate cells (HSCs) and blocking excessive deposition of extracellular matrix are recognized as an effective strategy for the treatment of hepatic fibrosis. As a newly discovered programmed cell death mode, the regulatory mechanism of