Merck
P4543
Sigma-Aldrich
バルプロ酸 ナトリウム塩
98%
別名:
2-プロピルペンタン酸 ナトリウム, 2-プロピルペンタン酸ナトリウム, バルプロ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NaO2
CAS番号:
分子量:
166.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
42020819
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
オーガナイザー
Abbott
SMILES記法
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... ALDH5A1(7915)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バルプロ酸(VPA)の抗てんかん作用は、電位依存性ナトリウム、カリウムおよびカルシウムチャネルの遮断を介して高頻度のニューロン発火を減少させることによってもたらされます。この薬剤は、GABAまたはグルタミン酸が媒介する神経伝達を調節することにより、生化学的な前兆の出現に影響を与え、疼痛知覚に影響を及ぼします。さらに、VPAはWnt/βカテニン経路やERK経路などのシグナル伝達系に影響を及ぼし、イノシトールやアラキドン酸の代謝を阻害します。さらに、VPAは、細胞生存、転写調節、イオン恒常性、シグナル伝達、細胞骨格修飾に関与する複数の遺伝子の発現において極めて重要です。即時の生化学的効果と長期的なゲノムの影響の両方により、さまざまな疾患の治療におけるVPAの基礎的な効能が説明されています。
バルプロ酸は抗けいれん剤であり、精神安定剤です。てんかんや双極性障害の治療に使用されます。バルプロ酸は、神経芽細胞腫におけるWarburg効果および腫瘍の発生を抑制するのに役立ちます。
アプリケーション
バルプロ酸ナトリウム塩は、以下の目的で使用されています:
  • レザズリン生存率アッセイに
  • 臨床用量が脳容積と子孫行動に及ぼす影響を体系的に研究するために
  • アテローム硬化性病変のサイズに及ぼすその効果を研究するために
  • マウスを用いた遺伝子発現の研究に
生物化学的/生理学的作用
抗けいれん薬であり、双極性障害の気分安定剤としても有効性があります。
特徴および利点
この化合物は、Abbottが開発しました。その他の製薬化合物および承認薬物/薬物候補のリストを閲覧するためにはここをクリックして、ください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のドーパミンとノルエピネフリン代謝のページに特筆されています。その他のハンドブックページを閲覧するためには、ここをクリックしてください。
この化合物は、神経科学研究用の特長ある製品です。ここをクリックして、より多くの特長ある神経科学研究用製品を見つけてください。その他の研究領域用の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4543-BULK:
P4543-25G:
P4543-100G:
P4543-VAR:
P4543-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The pharmacogenomics of valproic acid
Zhu M, et al.
Journal of Human Genetics, 62(12), 1009-1009 (2017)
Glucosamine-supplementation promotes endoplasmic reticulum stress, hepatic steatosis and accelerated atherogenesis in apoE-/- mice
Beriault D R, et al.
Atherosclerosis, 219(1), 134-140 (2011)
Dose-dependent memory effects and cerebral volume changes after in utero exposure to valproate in the rat
Frisch C H, et al.
Epilepsia, 50(6), 1432-1441 (2009)
Erik Taubøll et al.
Epilepsia, 50(8), 1868-1874 (2009-06-06)
Recent animal studies have indicated possible reproductive endocrine effects of levetiracetam (LEV). The aim of the present study was to investigate possible reproductive endocrine effects of LEV compared to valproate (VPA) using human ovarian follicular cells. Cell cultures of human
Valproic acid suppresses Warburg effect and tumor progression in neuroblastoma
Fang E, et al.
Biochemical and biophysical research communications (2018)
資料
Carcinogenesis and Epigenetics
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.