APIファミリー
valproic acid
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH5A1(7915)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Divalproex Sodium
- Divalproex Sodium Delayed-Release Capsules
- Divalproex Sodium Delayed-Release Tablets
- Divalproex Sodium Extended-Release Tablets
- Valproate Sodium Injection
- Valproic Acid
- Valproic Acid Capsules
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1708707-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック