Merck
Y0001422
システム適合性用バルプロ酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-プロピルペンタン酸, バルプロ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
valproic acid
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH5A1(7915)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Valproic acid for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗けいれん薬であり、双極性障害における気分安定剤としての効果も有しています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001422-1EA:
Y0001422:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anton Pohanka et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 74(7), 648-652 (2014-07-26)
Therapeutic drug monitoring (TDM) of the antiepileptic drug valproic acid (VPA) is recommended in patients with multiple drug therapy or with concomitant disabilities to ensure treatment efficacy and avoid adverse reactions in both adults and children. The use of sampling
Hubert Arokium et al.
PloS one, 9(10), e108682-e108682 (2014-10-08)
Long interspersed element-1 (LINE-1 or L1) retrotransposition induces insertional mutations that can result in diseases. It was recently shown that the copy number of L1 and other retroelements is stable in induced pluripotent stem cells (iPSCs). However, by using an
Alexa P Vitins et al.
Archives of toxicology, 88(8), 1573-1588 (2014-02-19)
Liver injury is the leading cause of drug-induced toxicity. For the evaluation of a chemical compound to induce toxicity, in this case steatosis or fatty liver, it is imperative to identify markers reflective of mechanisms and processes induced upon exposure
Zhida Liu et al.
Scientific reports, 4, 7266-7266 (2014-12-02)
In the history of vaccine development, the synthetic vaccine is a milestone that is in stark contrast with traditional vaccines based on live-attenuated or inactivated microorganisms. Synthetic vaccines not only are safer than attenuated or inactivated microorganisms but also provide
Jennifer A Corcoran et al.
PLoS pathogens, 11(1), e1004597-e1004597 (2015-01-09)
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is the infectious cause of several AIDS-related cancers, including the endothelial cell (EC) neoplasm Kaposi's sarcoma (KS). KSHV-infected ECs secrete abundant host-derived pro-inflammatory molecules and angiogenic factors that contribute to tumorigenesis. The precise contributions of viral