安全性情報
1708718
USP
Valproic Acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-Isopropylpentanoic acid, 2-Isopropyl-2-propylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2
CAS番号:
分子量:
144.21
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
valproic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
ODPKTGAWWHZBOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1708718-50MG:
1708718-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)