Merck
5.33002
Supelco
ギ酸
for LC-MS LiChropur
別名:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NA.21
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for ISO/CEN 15968-2010
品質水準
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (acidimetric)
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v)
57 %
テクニック
LC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
転移温度
flash point 49.5 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤5.0 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤5.0 ppm
K: ≤5.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10 ppm
Na: ≤5.0 ppm
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Formic acid (FA) 98% - 100% is a mobile phase component used in liquid chromatography − mass spectrometry (LC-MS) system for fatty acid profiling of oil seed crops. It can also be used in the quantitative-qualitative analysis of wheatgrass phenolic compounds.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ギ酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1283200
ギ酸
ギ酸 ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248703
ギ酸
ギ酸 ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
ギ酸
ギ酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001970
ギ酸
Ammonium acetate for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33004
Ammonium acetate
Alina Chernova et al.
PeerJ, 7, e6547-e6547 (2019-03-14)
Oilseed crops are one of the most important sources of vegetable oils for food and industry. Nutritional and technical properties of vegetable oil are primarily determined by its fatty acid (FA) composition. The content and composition of FAs in plants
資料
Separation of Oxazepam; Desmethyldiazepam, analytical standard; Temazepam, analytical standard; Diazepam
HPTLC is an efficient method to determine Steviol Glycosides content in Stevia using our HPTLC plates and reference materials, including a new introduced Stevia extract reference material.
プロトコル
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of Human Growth Hormone (hGH) on Discovery® BIO PolyMA-WAX
HPLC Analysis of Toluene, Uracil and Cytosine on Chromolith(R) Performance Diol 100-4.6mm
すべて表示