Merck
W248703
Sigma-Aldrich
ギ酸
≥95%, FCC, FG
別名:
アミン酸, ギ酸, シベスト, フォルミソトン, ホルミル酸, メタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
FEMA番号:
2487
Beilstein:
1209246
EC Number:
欧州評議会番号:
1
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.001
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.004%
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
アプリケーション
PFAS testing
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
pungent; vinegar
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ギ酸は、紅茶の主な揮発性フレーバ化合物の1つです。また、酸で加水分解した醤油の主な香気活性化合物の1つです。
アプリケーション
  • 残留ブチルヒドロキシトルエンおよびブチルヒドロキシアニソールを含有するタイセイヨウサケ、牛乳、バターの、液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法による定量分析:この研究では、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法による分析用のサンプルの準備にギ酸を使用しています。この研究は、食品中の抗酸化物質の残留物の検出と定量化に焦点を当て、食品の安全性と品質管理プロトコルに貢献しています(Galal et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W248703-1KG-K:4548173242408
W248703-5KG-K:4548173283784
W248703-VAR-K:
W248703-5KG:4548173283777
W248703-BULK-K:
W248703-SAMPLE-K:
W248703-1KG:4548173283746
W248703-25KG:4548173283753
W248703-25KG-K:4548173283760
W248703-10KG:4548173283722
W248703-SAMPLE:
W248703-10KG-K:4548173283739
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ギ酸 for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00264
ギ酸
ギ酸 Suprapur®
Supelco
1.11670
ギ酸
ギ酸 98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.00263
ギ酸
Volatile Compounds in Fermented and Acid?hydrolyzed Soy Sauces.
Lee SM, et al.
Journal of Food Science, 71(3) (2006)
Volatile flavor of black tea: Part I. Formation of volatile components during black tea manufacture.
Saij? R & Kuwabara Y.
Agricultural and Biological Chemistry, 31(4), 389-396 (1967)
Emma Granqvist et al.
The New phytologist, 207(3), 551-558 (2015-05-27)
Plants that form root-nodule symbioses are within a monophyletic 'nitrogen-fixing' clade and associated signalling processes are shared with the arbuscular mycorrhizal symbiosis. Central to symbiotic signalling are nuclear-associated oscillations in calcium ions (Ca(2+) ), occurring in the root hairs of
J Liesivuori et al.
Pharmacology & toxicology, 69(3), 157-163 (1991-09-01)
Metabolism of methanol, methyl ethers, esters and amides give rise to formic acid. This acid is an inhibitor of the mitochondrial cytochrome oxidase causing histotoxic hypoxia. Formic acid is a weaker inhibitor than cyanide and hydrosulphide anions. The body burden
Tasqiah Julianti et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(1), 426-434 (2014-06-04)
Leaf decoctions of Carica papaya have been traditionally used in some parts of Indonesia to treat and prevent malaria. Leaf extracts and fraction have been previously shown to possess antiplasmodial activity in vitro and in vivo. Antiplasmodial activity of extracts
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W248703-10KG-K4061838180278
W248703-5KG-K4061838180285
W248703-SAMPLE-K4061837515125
W248703-10KG
W248703-1KG
W248703-1KG-K4061838256973
W248703-25KG
W248703-25KG-K4061838256980
W248703-5KG
W248703-SAMPLE