蒸気密度
1.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
≥98% (alkalimetric)
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v)
57 %
濃度
98-100%
テクニック
API processing | polymorph screening: suitable
API processing | salt formation: suitable
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
転移温度
flash point 49.5 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
sulfite (SO32-): ≤0.002%
微量陽イオン
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F
引火点(℃)
49.5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1002639025:
CO1E1002631000:
1002632500:
1002639999:
1002630000:
1002631000:
試験成績書(COA)