製品名
Formic acid 90 %, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
品質水準
アッセイ
90.00-90.15% (acidimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
485 °C
expl. lim.
10-45.5 % (v/v)
不純物
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
転移温度
flash point 71 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アプリケーション
- Quantitative high-throughput determination of endogenous retinoids in human plasma using triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry.: This study by Gundersen et al. (2007) presents a method for the high-throughput quantitative determination of endogenous retinoids in human plasma. The research utilizes triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry, highlighting the significance of formic acid in enhancing the sensitivity and accuracy of retinoid measurement (Gundersen et al., 2007).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 90.00 - 90.15 %
Acetic acid (CH₃COOH): ≤ 0.050 %
Acetic acid (CH₃COOH): ≤ 0.050 %
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体