Merck
1.11670
Supelco
ギ酸
Suprapur®
別名:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NB.21
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (acidimetric)
98-100%
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v)
57 %
濃度
≤100% in formic acid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
転移温度
flash point 49.5 °C
溶解性
soluble (Water: miscible in all proportions)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 ppb
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤100 ppb
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤500 ppb
微量陽イオン
Ag: ≤0.5 ppb
Al: ≤5 ppb
As: ≤1 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤1 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤10 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cu: ≤1 ppb
Fe: ≤5 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hg: ≤1 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤5 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤2 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤5 ppb
Ni: ≤1 ppb
Pb: ≤1 ppb
Pd: ≤1 ppb
Pt: ≤1 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
U: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤5 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
SMILES記法
OC=O
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Identification of in vivo metabolites of Citri Sarcodactylis Fructus by UHPLC-Q/Orbitrap HRMS.: This study used advanced chromatographic techniques to identify and analyze metabolites, demonstrating the application of formic acid in enhancing detection sensitivity and accuracy in analytical chemistry (Deng et al., 2023).
  • Phosphorus recovery from aqueous product of hydrothermal carbonization of cow manure.: Research explored the recovery of phosphorus from hydrothermally carbonized cow manure, where formic acid played a crucial role in the chemical analysis and enhancement of recovery processes (Qaramaleki et al., 2023).
  • Identification and quality evaluation of Chinese rice wine using UPLC-PDA-QTOF/MS with dual-column separation.: Demonstrates formic acid′s role in optimizing the chromatographic profiles of complex organic compounds in beverages, thereby aiding in their quality assessment and standardization (Xiang et al., 2023).
関連事項
Replaces: 11670-1; 11670
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ギ酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001970
ギ酸
ギ酸 ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
ギ酸
ギ酸 ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248703
ギ酸
ギ酸 ACS reagent, ≥88%
Sigma-Aldrich
399388
ギ酸
Formic acid 90 % for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.10854
Formic acid 90 %