Merck
S0930000
バルプロ酸 ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-プロピルペンタン酸 ナトリウム, 2-プロピルペンタン酸ナトリウム, バルプロ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NaO2
CAS番号:
分子量:
166.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium valproate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... ALDH5A1(7915)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium valproate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗けいれん薬であり、双極性障害の気分安定剤としても有効性があります。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S0930000-1EA:
S0930000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pengfei Shi et al.
BMC cancer, 14, 370-370 (2014-06-03)
Valproic acid (VPA), a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, is reported to exert anti-tumor effects by upregulating the expression of the natural killer group 2D (NKG2D) ligands on tumor cells; however, the mechanisms vary in different tumor types, and the effect
Kristen A Wellmann et al.
Brain research bulletin, 108, 1-9 (2014-08-19)
Prenatal exposure to valproic acid (VPA) alters rodent social interactions in a dose-dependent way: exposure to a high dose of VPA (>500 mg/kg) mid-gestation decreases social interactions whereas a moderate dose of VPA (350 mg/kg) increases peer-directed social behavior. The
Peter Štefánik et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 131, 42-50 (2015-02-11)
Autism is a neurodevelopmental disorder characterised by the disruption of social interactions. Autistic animal models play a crucial role in neurophysiologic research on this disorder. One of these models is based on rats that have been prenatally treated with valproic
Jing Qiu et al.
Cell reports, 27(7), 2063-2074 (2019-05-16)
Competition for nutrients like glucose can metabolically restrict T cells and contribute to their hyporesponsiveness during cancer. Metabolic adaptation to the surrounding microenvironment is therefore key for maintaining appropriate cell function. For instance, cancer cells use acetate as a substrate alternative
Qianyun Gao et al.
International immunopharmacology, 83, 106392-106392 (2020-03-18)
The anti-inflammatory effects of sodium valproate (VPA) in vivo and in vitro have been demonstrated in recent studies. The aim of this study was to evaluate whether VPA can suppress inflammation in bovine mammary epithelial cells (BMECs) stimulated by γ-D-glutamyl-meso-diaminopimelic