certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001253
traceable to USP 1359404
APIファミリー
levetiracetam
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Levitiracetam, an analog of piracetam, is an antiepileptic drug widely used for the remedy of epileptic seizures, partial as well as generalized epilepsy.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1447-1G:
PHR1447-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック