certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001586
traceable to USP 1044469
APIファミリー
atomoxetine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
InChI Key
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Atomoxetine hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of atomoxetine hydrochloride in pharmaceutical formulations by spectrophotometric method.
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1679-500MG:
PHR1679-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック