特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Also known as monohydroxy carbamazepine (MHC), 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine is a pharmacologically active, primary metabolite of oxcarbazepine in urine. Oxcarbazepine, sold under the trade name Trileptal®, is an antiepileptic drug used for the treatment of epilepsy and mood disorders. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of MHC levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, therapeutic drug monitoring or urine drug testing applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trileptal is a registered trademark of Novartis Corporation
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-104-1ML:4548173346083
D-104-CHK:
D-104-CC-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック