安全性情報
41271
Supelco
Iodide Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L iodide in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
  • 製薬用イオンクロマトグラフィー:ある研究では、除草剤としての 6-ピラゾリル-2-ピコリン酸の合成と生物活性を調査し、ピクロラム関連構造の関連性を実証するとともに、今後の除草剤開発に向けた分子作用メカニズムに関する洞察を提供しています(Liu et al., 2024)。
  • 環境への影響に関する研究:器官形成カルスを用いた Ranunculus illyricus L. の長期的な栽培に関する研究では、ピクロラム′が制御された環境下での植物の成長促進に潜在的な可能性を持つことを強調し、持続可能な人工飼育下での保全方法を強調しています(Kocot et al., 2024)。
  • 生化学的分析:ピクロラムなどの除草剤の定性および定量分析のための金ナノクラスターベースの蛍光センサーアレイの開発は、環境モニタリングと安全性評価の進歩を示しています(Zhang et al., 2024)。
  • 合成オーキシンに関する研究:ピクロラムを含有する市販製剤や他の活性成分についての詳細な調査により、有効で検証済みの分析方法が提供され、規制基準への準拠と農業現場での効果的な適用が実現します(Marczewska et al., 2024)。
  • 植物成長調整剤に関する研究:ピクロラムに関連する新規の 6-インダゾリル-2-ピコリン酸の設計、合成、および除草活性に関するこの研究は、植物成長調整剤と現代農業におけるその有用性についての理解を深めるものです(Liu et al., 2024)。
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
アナリシスノート
I-の水溶液(1000 mg/L。高純度KIおよび水)を含有)。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41271-VAR:
41271-100ML:
41271-100ML-BULK:
41271-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)