Merck
326143
Sigma-Aldrich
ヨウ素
≥99.99% trace metals basis
別名:
Molecular iodine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
Beilstein:
3587194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141916
eCl@ss:
38050601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
beads
flakes
抵抗性
1.3E15 μΩ-cm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ素は濃い灰色の固体で、昇華すると紫色の気体になります。固体では、ヨウ素分子は高い蒸気圧(25°Cで0.31 mmHg)を示します。化学的にヨウ素は求電子性で、有機化合物のヨウ素化など、求電子置換反応に関与する可能性があります。この求電子的挙動は、その高い電気陰性度と比較的弱い酸化剤となる、大きなサイズによるものです。弊社の高純度ヨウ素は、微量金属不純物が100ppm未満になるように合成されています。
アプリケーション
高純度ヨウ素は、製薬、化学、電子産業において、さまざまな用途に使用されます。半導体およびエレクトロニクス産業では、高純度ヨウ素が半導体の製造に使用され、p型半導体製造のドーパントとして、またLCDディスプレイの製造に使用されます。ライフサイエンス業界では、高純度ヨウ素はX線造影剤の製造に使用され、医療用画像処理で特定の臓器の視認性を高めます。ヨウ素は、医療用としても、消毒剤、抗真菌剤、防腐剤として多用途で使用されます。そのユニークな特性により、高純度が不可欠な各種ハイテク用途の重要な要素となっています。
特徴および利点
弊社の純度99.99%のヨウ素は、純度が最も重要視される製薬、化学、電子産業で有用です。
✔ 一貫した品質
✔ 高純度
✔ スケールアップが可能:バルクスケールとパイロットスケール
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326143-VAR:
326143-100G:4548173135472
326143-BULK:
326143-10G:4548173135489
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ヨウ素 puriss., ≥99.5% (RT), particles (round)
Sigma-Aldrich
57655
ヨウ素
ヨウ素 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
03002
ヨウ素
Eike I Piechowiak et al.
Radiology, 275(3), 692-697 (2015-02-06)
To determine the effect of the use of iodinated contrast agents on the formation of DNA double-strand breaks during chest computed tomography (CT). This study was approved by the institutional review board, and written informed consent was obtained from all
Michael B Zimmermann
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 17(9), 829-835 (2007-10-25)
Iodine is required for the production of thyroid hormones, which are essential for normal brain development, and the fetus, newborn, and young child are particularly vulnerable to iodine deficiency. The iodine requirement increases during pregnancy and recommended intakes are in
Zulfiqar A Bhutta et al.
Lancet (London, England), 382(9890), 452-477 (2013-06-12)
Maternal undernutrition contributes to 800,000 neonatal deaths annually through small for gestational age births; stunting, wasting, and micronutrient deficiencies are estimated to underlie nearly 3·1 million child deaths annually. Progress has been made with many interventions implemented at scale and
Michael B Zimmermann et al.
Nutrition reviews, 70(10), 553-570 (2012-10-06)
Iodine status has been historically assessed by palpation of the thyroid and reported as goiter rates. Goiter is a functional biomarker that can be applied to both individuals and populations, but it is subjective. Iodine status is now assessed using
Elizabeth N Pearce et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 23(5), 523-528 (2013-03-12)
Dietary iodine intake is required for the production of thyroid hormone. Consequences of iodine deficiency include goiter, intellectual impairments, growth retardation, neonatal hypothyroidism, and increased pregnancy loss and infant mortality. In 1990, the United Nations World Summit for Children established