安全性情報
67276
Supelco
Nitrite Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11 nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L nitrite in water (pH ~11 nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
イオンクロマトグラフィーに基づく分析技術のキャリブレーション時に使用することを目的としています。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に基づいて製造
  • NISTやBAMなどの国際的に認められている機関を通じて、SI単位モルまで追跡可能
  • 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)を添付
  • 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • アルミニウム製バッグに密封されたHDPEボトルでご用意
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
アナリシスノート
1000 mg/L亜硝酸塩水溶液、NaOHによりpH 10~11に安定化、高純度のNaNO2、水およびNaOHで調製
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67276-100ML-BULK:
67276-BULK:
67276-100ML:
67276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)