Merck
38364
Supelco
Phosphate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water (nominal concentration)
別名:
リン酸水素二ナトリウム 溶液, リン酸水素二ナトリウム緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4
CAS番号:
分子量:
141.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
38070211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L phosphate in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
SMILES記法
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造および認定されています。このCRMはSI単位kgに準拠しており、NISTなどのNMIが供給する一次物質を基準として測定されます。
不確実性と有効期限を含む認証内容が証明書に記載されます。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
イオンクロマトグラフィーに基づく分析技術のキャリブレーション時に使用することを目的としています。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に基づいて製造
  • NISTやBAMなどの国際的に認められている機関を通じて、SI単位モルまで追跡可能
  • 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)を添付
  • 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • アルミニウム製バッグに密封されたHDPEボトルでご用意
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
アナリシスノート
1000 mg/L PO4-3水溶液、高純度Na2HPO4とwater で調製。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート