certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
組成
Ca, 1000 mg/L
K, 200 mg/L
Li, 50 mg/L
Mg, 200 mg/L
Na, 200 mg/L
NH4, 400 mg/L
濃度
in 0.1% nitric acid
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
91286-100ML-BULK:
91286-VAR:
91286-BULK:
91286-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック