主要文書
1.09032
Supelco
IC multi-element standard V
F⁻ = 10 mg/l, Br⁻ = 10 mg/l, NO₃⁻ = 50 mg/l, PO₄³⁻ = 50 mg/l, Cl ⁻ = 100 mg/l, SO₄²⁻ = 200 mg/l in H₂O Certipur®
別名:
Ion chromatography multi-element reference standard V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
テクニック
ion chromatography: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg