安全性情報
1.11355
Supelco
ICP multi-element standard solution IV
(23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®
別名:
Nota 1 A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アプリケーション
ICP multi-element standard solution IV can be used as a calibration standard in the determination of heavy metals in sediment samples using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
アナリシスノート
1000 mg/L: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, and Zn in 6.5% nitric acid.
その他情報
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
補足的ハザード
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1113550000:
TW11113550100:
1113550100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
F&B, elemental analysis, inductively coupled plasma, regulatory, food safety, food chemistry, nutritional value.
関連コンテンツ
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Atomic spectroscopy uses the energy absorbed or emitted by electrons to identify and quantify the elemental composition of a sample. It includes various analytical techniques, such as AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS and XRF.
原子分光分析では、電子が吸収または放射するエネルギーを用いて、サンプルの元素組成を同定または定量します。これには、AAS、AES、FAA、GFAA、ICP-OES、ICP-MSおよびXRFなど、さまざまな分析技術が含まれます。