certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
品質
in 10% nitric acid
組成
Al, 40 mg/L
As, 40 mg/L
B, 100 mg/L
Ba, 40 mg/L
Be, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 20 mg/L
Cu, 20 mg/L
Fe, 100 mg/L
Mn, 10 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 40 mg/L
Se, 100 mg/L
Tl, 100 mg/L
V, 40 mg/L
Zn, 100 mg/L
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
- Advanced Preconcentration Techniques for Trace Metal Analysis: Research employing Schiff base functionalized silica gel demonstrated enhanced preconcentration and separation of metals like Cu, Ni, and Cd from pharmaceutical and water samples, leveraging IC multi-element standards for calibration. This method is crucial for ensuring compliance with pharmaceutical quality control standards and environmental safety regulations (Tokay and Bağdat, 2022).
調製ノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51844-BULK:
51844-VAR:
51844-100ML-BULK:
51844-100ML:4548173296722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック