Merck
1.09492
Supelco
ICP multi-element standard solution VIII
(24 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn Certipur®
別名:
Nota 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.039 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Al (Aluminium): 100 mg/l
B (boron): 100 mg/l
Ba (barium): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Bi (bismuth): 100 mg/l
Ca (calcium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 100 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Ga (Gallium): 100 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
Li (Lithium): 100 mg/l
Mg (Magnesium): 100 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Na (sodium): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Sr (Strontium): 100 mg/l
Te (Tellurium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物