安全性情報
00462
Supelco
ナトリウム標準液、ICP用
TraceCERT®, 1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttps://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
ナトリウムICP標準品は、誘導結合プラズマ(ICP)技術による元素分析に適した校正標準です。
アナリシスノート
高純度のNaNO3、HNO3および水で調製した、2%硝酸水溶液中の1 g/L Na
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00462-BULK:
00462-VAR:
00462-100ML-BULK:
00462-100ML:4548173921457
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)