安全性情報
18021
Supelco
ICP用硫黄スタンダード
TraceCERT®, 1 g/L S in H2O (nominal concentration)
別名:
硫黄 ICP 標準溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L S in H2O (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
硫黄スタンダードは、誘導結合プラズマ同位体希釈質量分析(ICP–IDMS)およびレーザー支援ICP–IDMSを用いることにより34Sスパイク溶液において硫黄の濃度を測定するために使用されました。
アナリシスノート
高純度H2SO4と水で調製した、1 g/L S水溶液
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
18021-VAR:
18021-BULK:
18021-100ML:
18021-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isotope dilution ICP-MS with laser-assisted sample introduction for direct determination of sulfur in petroleum products.
Boulyga SF
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 382(8), 1808-1814 (2005)
Accurate determination of sulfur in gasoline and related fuel samples using isotope dilution ICP-MS with direct sample injection and microwave-assisted digestion.
Heilmann J
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 380(2), 190-197 (2004)